missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde, Mikromol™

Product Code. 30050484
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30050484 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050484 Supplier Mikromol Supplier No. MM3297.060100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
CAS 80407-64-3
Analyte or Component Names 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Molecular Formula C13 H18 O5
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C13H18O5/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3
SMILES COCCOc1ccc(C=O)cc1OCCOC
IUPAC Name 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 254.279
Quantity 100 mg
Formula Weight 254.1154 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.