Learn More
3,3-Dimethylbenzidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319895
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30319895 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30319895 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12726000AL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 1 mL
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile