missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate, Mikromol™
Description
(3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | (3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 2731375-73-6 |
| Analyte or Component Names | (3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20 H28 N2 . H3 O4 P |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Disopyramide Imp. B (EP), (3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate, Disopyramide Imp. B (EP) as Dihydrogen Phosphate, Disopyramide Impurity B as Dihydrogen Phosphate |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)N(CCC(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C.OP(=O)(O)O |
| IUPAC Name | 3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine;phosphoric acid |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?