Learn More
ACMSD Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35624-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30229741
  • 190.00€ / 20µL
Description
ACMSD Polyclonal antibody specifically detects ACMSD in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ACMSD
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
aminocarboxymuconate semialdehyde decarboxylase, EC 4.1.1.45,2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase, Picolinate carboxylase
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human ACMSD (NP_612199.2).,, Sequence:, MKIDIHSHILPKEWPDLKKRFGYGGWVQLQHHSKGEAKLLKDGKVFRVVRENCWDPEVRIREMDQKGVTVQALSTVPVMFSYWAKPEDTLNLCQLLNNDLASTVVSYPRRFVGLGTLPMQAPELAVKEMERCVKELGFPGVQIGTHVNEWDLNAQELFPVYAAAERLKCSLFVHPWDMQMDGRMAKYWLPWLVGMPAETTIAICSMIMGGVFEKFPKLKVCFAHGGGAFPFTVGRISHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFE
20 μL
Primary
Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
130013
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.