missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Sulfobenzoic Acid, Mikromol™

Código de producto. 30049093
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30049093 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30049093 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.270025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Sulfobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 2-Sulfobenzoic Acid
CAS 632-25-7
Analyte or Component Names 2-Sulfobenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H6 O5 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, o-sulfo- (6CI,7CI,8CI), 2-Sulfobenzoic acid, 2-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Sulfobenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H6O5S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-sulfobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 202.18
Quantity 25 mg
Formula Weight 201.9936 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.