Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Product Code. 11497037
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11497037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14413.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400-98-6 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 400-98-6
Molecular Formula C7H5F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.124
MDL Number MFCD00007155
InChI Key ATXBGHLILIABGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitro-p-toluidine, 4-trifluoromethyl 2-nitroaniline, 4-amino-3-nitro benzotrifluoride, 4-amino-3-nitrobenzo trifluoride, aniline, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 3-nitro-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67865
IUPAC Name 2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])N
Specifications
Melting Point 105°C to 109°C
Quantity 10 g
UN Number UN2811
Beilstein 650808
Formula Weight 206.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt