Learn More
2-Methyl-8-nitroquinoline, 98%
Codice prodotto. 11317935
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11317935 1 g 1g
11327935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11317935 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L03006.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 881-07-2 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881-07-2
Molecular Formula C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
MDL Number MFCD00006764
InChI Key UHPGVDHXHDPYQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13433
IUPAC Name 2-methyl-8-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=CC=C(C2=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 136°C to 139°C
Odor Odorless
Quantity 1 g
Beilstein 145077
Synonym 8-nitroquinaldine, quinaldine, 8-nitro, quinoline, 2-methyl-8-nitro, unii-xrv949auqz, xrv949auqz, acmc-209qr6, 2-methyl-8-nitro-quinoline, 5-20-07-00387 beilstein handbook reference, quinoline,2-methyl-8-nitro, uhpgvdhxhdpyqp-uhfffaoysa
Formula Weight 188.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Methyl-8-nitroquinoline
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.