Learn More
2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Mikromol™
Product Code. 17910776
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Product Code. 17910776
Brand: Mikromol MM0152.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Analyte or Component Names 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H10 O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
InChI Formula InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 2-methoxynaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Quantity 100 mg
Formula Weight 158.0732 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt