Learn More
2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.), 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 10.0, 7.0, 75.0 |
| CAS Max % | 12.0, 13.0, 83.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Linear Formula | SHCH2C(O)NH2 |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 91.13 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.) |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?