Få mere at vide
2-Hydroxyphenylboronic acid, TRC
Produktkode 30405908
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30405908 250 mg 250mg
30389267 100 mg -
30401922 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30405908 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH952913250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89466-08-0
Molecular Formula C6H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 137.93
IUPAC Name (2-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)c1ccccc1O
Tekniske data
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Formula Weight 138.0488
Chemical Name or Material 2-Hydroxyphenylboronic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.