Learn More
2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 98+%
Product Code. p-7043625
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11391367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01658.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877-22-5 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-22-5
Molecular Formula C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
MDL Number MFCD00002445
InChI Key AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxysalicylic acid, o-vanillic acid, acide orthovanillique, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methoxy, m-anisic acid, 2-hydroxy, 3-hydroxy-m-anisic acid, unii-3j31y0e2im, 2-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxysalicyclic acid, 2-hydroxy-3-methoxy benzoic acid
PubChem CID 70140
ChEBI CHEBI:68496
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spezifikation
Melting Point 151°C to 152°C
Quantity 5 g
Beilstein 2209642
Formula Weight 168.15
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt