Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 98%
Product Code. 11422287
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11422287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14205.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80866-80-4 | C7H6ClNO3 | 187.579 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80866-80-4
Molecular Formula C7H6ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 187.579
MDL Number MFCD00007297
InChI Key NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555722
IUPAC Name (2-chloro-5-nitrophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
Specifications
Melting Point 75°C to 79°C
Quantity 5 g
Beilstein 3248759
Synonym 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
Formula Weight 187.58
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato