Learn More
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine, tech. 90%, Thermo Scientific™
Product Code. 15488256
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15488256
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63345.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 505084-55-9
Molecular Formula C6H2ClF3IN
Molecular Weight (g/mol) 307.439
MDL Number MFCD01862099
InChI Key XEEQBBXEZSNIQV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773791
IUPAC Name 2-chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)I
Specifications
Quantity 250 mg
Sensitivity Light sensitive
Synonym 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl, acmc-1avx5, ksc496i6b, pyridine,2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl
Formula Weight 307.44
Percent Purity 90%
Grade Technical
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato