Learn More
2-Bromobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 11479392
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11479392 500 g 500g
11459392 25 g 25g
11469392 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11479392 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10134.36
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-83-6
Molecular Formula C7H4BrF3
Molecular Weight (g/mol) 225.008
MDL Number MFCD00000373
InChI Key RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
IUPAC Name 1-bromo-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Density 1.662
Boiling Point 167°C to 168°C
Flash Point 68°C (154°F)
Odor Aromatic
Refractive Index 1.482
Quantity 500 g
Beilstein 1945750
Formula Weight 225.01
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2-Bromobenzotrifluoride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.