Learn More
2-Aminoimidazole hemisulfate, 98+%
Code produit. 10304222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2.5 g
10 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
10g
2.5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10304222
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific 368860100
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-93-7
Molecular Formula C6H12N6O4S
Molecular Weight (g/mol) 264.26
MDL Number MFCD00013162
InChI Key KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Spécification
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 270°C
Color Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98+%
Packaging Glass bottle
Quantity 10 g
IUPAC Name bis(1H-imidazol-2-amine); sulfuric acid
Formula Weight 132.13
Percent Purity 98+%
Physical Form Crystalline Powder or Crystals
Chemical Name or Material 2-Aminoimidazole hemisulfate
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoimidazole hemisulfate
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis