Learn More
2-Amino-3-chloropyridine, 95%
Product Code. 15443877
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15443877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30166.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39620-04-7 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39620-04-7
Molecular Formula C5H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 128.559
MDL Number MFCD03541052
InChI Key RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
PubChem CID 693267
IUPAC Name 3-chloropyridin-2-amine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)Cl
Specifications
Melting Point 59°C to 62°C
Quantity 5 g
Formula Weight 128.56
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Amino-3-chloropyridine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis