Learn More
2,2,2-Trimethylacetamide, 98+%
Product Code. 11473714
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11473714
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11319.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 754-10-9 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 754-10-9
Molecular Formula C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
MDL Number MFCD00008011
InChI Key XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12957
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(N)=O
Spécification
Melting Point 153°C to 157°C
Boiling Point 212°C
Linear Formula (CH3)3CCONH2
Quantity 250 g
Beilstein 1742147
Synonym pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
Formula Weight 101.15
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2,2,2-Trimethylacetamide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis