Learn More
17 beta-Estradiol, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Descrizione
17 beta-Estradiol, 1mg/ml in Acetonitrile
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Analyte or Component Names | Estradiol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H24 O2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, Estradiol (8 CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (+)-3,17β-Estradiol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,17β-ol, 17β-Estradiol, 17β-Oestradiol, 3,17-Epidihydroxyestratriene, 3,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3,17β-Estradiol, Absorlent Matrix, Aerodiol, Alora, Altrad, Aquadiol, Bardiol, Benzogynestry, Beta-estradiol, Bio-E Gel, Climaderm, Climara, Compudose, Compudose 100, Compudose 200, Compudose 365, Compudose 400, Corpagen, Dermestril, Destradiol, Dihydrofollicular hormone, Dihydrofolliculin, Dihydromenformon, Dihydrotheelin, Dihydroxyestrin, Dimenformon, Diogyn, Diogynets, Divigel, E 2, Elestrim, Encore, Epiestriol 50, Estasorb, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Estrace, Estraderm, Estraderm MX, Estraderm TTS, Estraderm TTS 100, Estraderm TTS 50, Estradiol-17β, Estradot, Estraldine, Estrapatch, Estredox, Estreva, Estring, Estring Vaginal Ring, Estroclim, Estroclim 50, Estrogel, Estrogel HBF, Estropause, Estrovite, Evamist, Evorel, FemSeven, Femanest, Femestral, Femogen, Fempatch, Follicyclin, Gelestra, Ginosedol, Gynergon, Gynodiol, Gynoestryl, Innofem, Lamdiol, Macrodiol, Menorest, Menostar, NSC 9895, Nordicol, Oesclim, Oestergon, Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Oestradiol, Oestrogel, Oestroglandol, Ovahormon, Ovasterol, Ovastevol, Ovocyclin, Ovocylin, Perlatanol, Primofol, Profoliol, Profoliol B, Progynon, Progynon DH, Sandrena 1, Sprediol, Syndiol, Systen, Theelin, dihydro-, Vagifem, Vivelle, Vivelle-Dot, Zesteem, Zumenon, β-Estradiol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O |
| IUPAC Name | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto