Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ 127 Men's Cotton Trousers
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
48
50
52
54
62
Pakningsstørrelse:
Each
Beskrivelse
- Men's trousers made from 100% cotton
- Waist features 7 belt loops and a button closure
- Two side pockets with angular access and extra down pouch
- One hip pocket with viewable button closure
- One rule pocket on the right-hand side
- Felled crotch seam
Tekniske data
Tekniske data
| Size | 48 |
| Gender | Men's |
| Product Type | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Color | White |
| Ankle Style | Straight |
| Seam Type | Taped |
| No. of Pockets | 4 |
| Closure Type | Button |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion