missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Antibody (H4), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP3-43265

Product Code. 30279269

  • 288.00€ / 100µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Monoclonal antibody specifically detects Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 0.01-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
AAPclade F (alpha-2 antiplasmin, Alpha-2-AP, Alpha-2-PI, Alpha-2-plasmin inhibitor, pigment epithelium derived factor), member 2, Serpin F2, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epitheliumderived factor), member 2
Immunized with recombinant Human Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin (Uniprot#: P08697; Asn40∽Lys491)
100 μL
Cardiovascular Biology
5345
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
H4
Unconjugated
0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt