Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
TRAF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TRAF-1 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | TRAF1/3365 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?