Learn More
SMN Antibody (SMN1/1596), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-45072
Product Code. 30448880
  • 593.00€ / 100µg
Beschreibung
Beschreibung
SMN Monoclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SMN
Monoclonal
1 mg/mL
Immunohistochemistry : 1-2ug/mL
Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric
Recombinant full-length human SMN protein (Uniprot: Q16637).
100 μg
Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
6606
Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Purified
Immunohistochemistry
SMN1/1596
Unconjugated
10 mM PBS
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt