Få mere at vide
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole, 97%
Produktkode 11344198
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11344198
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 041462.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54925-64-3
Molecular Formula C9H18N2Si
Molecular Weight (g/mol) 182.34
MDL Number MFCD00011682
InChI Key VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
PubChem CID 171385
IUPAC Name tert-butyl-imidazol-1-yl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Tekniske data
Density 0.94 g/mL
Boiling Point 247°C to 250°C
Flash Point 99°C (210°F)
Refractive Index 1.4805
Quantity 5 g
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 182.34
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.