Learn More
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Description
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| CAS | 118854-48-1 |
| Analyte or Component Names | Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H15 N O5 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP), Meloxicam USP Related Compound C, Meloxicam USP RC C, Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound C, Meloxicam Impurity F, Piroxicam Impurity L |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC Name | propan-2-yl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1ÃŽ»^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?