Learn More
1-Isoindolinone
Product Code. 16514314 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 16514314
Brand: Thermo Scientific Acros 465180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 480-91-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 480-91-1
Molecular Formula C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
SMILES O=C1NCC2=CC=CC=C12
Specifica
Melting Point 150.0°C to 160.0°C
Quantity 5 g
Formula Weight 133.15
Chemical Name or Material 1-Isoindolinone
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato