Learn More
Tocris Bioscience™ Zolmitriptan
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001535
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
50mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30001535
Marca: Tocris Bioscience™ 4657/10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist (Ki values are 0.63, 5.01 and 63.09 nM for h5-HT1D, h5-HT1B and h5-HT1F receptors respectively). Inhibits trigeminal nerve stimulation-mediated neurogenic plasma protein extravasation in guinea pigs; blocks long excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in a rat model of spinal cord injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 139264-17-8
Molecular Formula C16H21N3O2
Especificaciones
Quantity 10 mg
Formula Weight 287.36
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 287.36
Chemical Name or Material Zolmitriptan
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado