Learn More
Zinc oxide, nanopowder, 99% (metals basis)
Código de producto. 11465280
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11465280 50 g 50g
11455280 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11465280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044533.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinc oxide is incorporated in powders, ointments, and pastes. As Accelerator activator, pigment and reinforcing agent in rubber, ointments, pigment and mould-growth inhibitor in paints, uv absorber in plastics, ceramics, floor tile, glass, zinc salts, feed additive, dietary supplement, seed treatment cosmetics, photoconductor in office copying machines and in color photography, piezoelectric devices, artists' colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1314-13-2
Molecular Formula OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
MDL Number MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Melting Point 1975°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Odor Odorless
Density 5.606 g/mL
UN Number UN3077
Merck Index 14,10147
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 81.37
Percent Purity 99%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Zinc oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.