Specifications
| Melting Point | 1975.0°C |
| Color | White or White-Yellow |
| Physical Form | Amorphous Powder |
| Quantity | 1 kg |
| Assay Percent Range | 99.5% min. (Complexometry) |
| Linear Formula | ZnO |
| Merck Index | 15,10347 |
| Solubility Information | Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol |
| Formula Weight | 81.38 |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc oxide
- Warning
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
- H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P273-Avoid release to the environment.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?