Learn More
Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Codice prodotto. 11395889
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11395889 50 x 50 mm Each
11316378 100 x 100 mm Each
11305899 100 x 300 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11395889 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011912.FI
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Form: approx. 4.5g/50 x 50mm | CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Molecular Formula Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
MDL Number MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Color Gray
Appearance Gray foil
Density 7.14g/cm3
Quantity 50 x 50 mm
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.994% (Metals basis)
Form Foil
Chemical Name or Material Zinc
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.