Specifications
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology |
| Target | ZCCHC3 |
| Synonym | C20orf99, chromosome 20 open reading frame 99, dJ1103G7.7, MGC104290, zinc finger CCHC domain-containing protein 3, zinc finger, CCHC domain containing 3 |
| Gene Symbol | ZCCHC3 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?