Learn More
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Artikelnummer. 11383868
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
2g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11383868
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040315.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 34629-25-9 | C3F9O9S3Y | 536.10 g/mol
It is employed in preparation of superconducting thin films. It is used in chemical research & as a intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34629-25-9
Molecular Formula C3F9O9S3Y
Molecular Weight (g/mol) 536.10
MDL Number MFCD00209623
InChI Key JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
PubChem CID 57349102
SMILES [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Physical Form Powder
Quantity 10 g
IUPAC Name yttrium(3+) tritrifluoromethanesulfonate
Formula Weight 536.10 (Anhydrous)
Chemical Name or Material Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt