Learn More
R&D Systems™ YM 254890
Descrizione
YM 254890 is a Gα-protein inhibitor. Potently inhibits Gq/11 heterotrimeric G protein signaling. Inhibits ATP/UTP-induced Ca2+ increase in HCAE cells expressing P2Y2 receptor (IC50 = 50 nM); carbachol-induced production of IP1 in CHO cells expressing M1 receptor (IC50 = 95 nM); and ADP-induced Ca2+ increase in platelets, in vitro (IC50 = 2 μM). Also inhibits Gs-induced cAMP elevation and G protein-coupled MAPK/ERK signaling.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (R)-1-((3 S,6 S,9 S,12 S,18 R,21 S,22 R)-21-acetamido-18-benzyl-3-((R)-1-methoxyethyl)-4,9,10,12,16,22-hexamethyl-15-methylene-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,19-dioxa-4,7,10,13,16-pentaazacyclodocosan-6-yl)-2-methylpropyl (2 S,3 R)-2-acetamido-3-hydroxy-4-methylpent |
| CAS | 568580-02-9 |
| Quantity | 1 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | GTPase Inhibitors |
| Molecular Formula | C46H69N7O15 |
| Purity | 0.95 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?