Learn More
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
50 mg
5 x 10 mg
Unit Size:
1mg
50mg
5mg
Beschreibung
- Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
- Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 129830-38-2 |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C14H21N3O · 2HCl |
| Purity | ≥98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur