Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol Slope
Product Code. 13295449
Click to view available options
Fill Weight:
100 to 101.5 g
Format:
125 mL Sirop Bottle
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 13295449
Brand: Thermo Scientific™ BO0756M
An acidic pH selective medium for the detection of fungi and yeasts from a variety of samples.
Sabouraud Dextrose Agar and Chloramphenicol Slope (BO0422F) is an acidic pH medium for the detection of fungi and yeasts from clinical samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Straw
Content And Storage 2°C to 25°C
Format 125 mL Sirop Bottle
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Agar
Fill Weight 100 to 101.5 g
Packaging Type 10 Sirop Bottles with Screw Cap Closures/Box
Quantity 10/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt