Learn More
Thermo Scientific™ Edwards Medium with Sheep Blood
Description
This high-performance agar medium is specifically designed to support the growth and isolation of a wide range of microorganisms, ensuring accurate and reliable results for your microbiological testing needs.
Spécification
Spécification
| Color | Red |
| Content And Storage | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Manufacturing Origin | United Kingdom |
| Product Type | Agar Plate |
| Fill Volume | 17 mL |
| Packaging Type | 1 x 10 Plates |
| Quantity | 10 Plates |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?