Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Descripción
- Lightweight, comfortable safety trainer
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Black smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| Material | Leather |
| Size | 44 |
| Toe Material | Steel |
| Certifications/Compliance (Europe) | Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD according EN 61340 |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Low-cut |
| Waterproof | Water Resistant |
| Product Type | S3 SRC ESD |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?