Läs mer
Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 pair
Beskrivning
- Lightweight, comfort, hygiene
- Comply to EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
- ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 joules)
- Black smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable Active Comfort insole
- Sanitized treatment
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Closure Type | Laces |
| Color | Black |
| Eyelets Material | Textile |
| Liner Material | Breathable lining with Silver ions |
| Material | Leather |
| Size | 36 |
| Sole Features | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | Trainer |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering