Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1
Produktkod. 16358341
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek
1 pair
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16358341
missing translation for 'mfr': ABEBA™ 7131038/45
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1 with silver ions lining to reduce odor and a replaceable Active Comfort insole.
  • Lightweight, comfort, hygiene
  • Comply to EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
  • ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 joules)
  • Black smooth leather
  • Silver ions lining
  • Replaceable Active Comfort insole
  • Sanitized treatment
Specifikationer
Certifications/Compliance CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Closure Type Laces
Color Black
Eyelets Material Textile
Liner Material Breathable lining with Silver ions
Material Leather
Size 45
Sole Features Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Sole Material Polyurethane
Style Trainer
Toe Material Steel
Packaging Quantity 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistant To Water
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.