Learn More
Klever X-Change (Wider Cut Head)
Beschreibung
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Ergonomic 'soft touch' handle reduces hand fatigue and stress.
- Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Klever X Change Wide Head |
| For Use With (Application) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Orange |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?