Learn More
Klever X-Change Plus (Wider Cut Head)
Descripción
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Lighter weight, multiple-position handle for control and reach Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Especificaciones
Especificaciones
| Blade Material | Plastic Polymer |
| For Use With (Application) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Orange |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?