Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Service and Retail Wiping Paper 7407, 6 Blue Rolls x 500 Paper Wipers
Descrizione
- Each L10 service and retail wiping paper roll contains 500 brand embossed, 1 ply, blue paper wipes
- Delivered in a centrefeed roll format, the versatile mid-size wiper rolls can be used inside or outside a dispenser and offer more sheets per roll, resulting in less refills
- Blue roll compatible with Aquarius™ Roll Control™ wiper dispensers (7018, 7181) using the existing red plate
- Compatible with WypAll ReachPlus™ dispenser (6521), offering more reliable single sheet dispensing solutions, for improved workplace hygiene and better cost control
- Unique Airflex™ technology delivers exceptional strength and absorbency
- L10 single sheet, perforated blue centrefeed rolls are designed for service and retail environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Length (English) | 15.35 in. |
| Length (Metric) | 58.5 cm |
| Width (English) | 15.35 in |
| Width (Metric) | 39 cm |
| Material | Paper |
| Color | Blue |
| Packaging Quantity | 500 x 6 Rolls (3000 Total) |
| Sterility | Non-sterile |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?