Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ 3 mm Finger for Varian/Bruker
Beskrivning
- Cost effective compared to the full VT version for sample changers
- Allows a portion of the VT air to pass straight past the sample inside the spinner turbine therefore reducing VT gradients and micro sonic flutter due to a high VT flow
- Includes high temperature external O-rings at the top and bottom for long life and a firm grip on the sample at top and bottom.
- Can also be used for spinning experiments.
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Agilent/Varian NMR Spectrometer |
| Model | UNI-FINGER-PEEK-3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?