Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Product Code. 17809537
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101.6 x 12.7 mm
19.1 x 10.2 mm
19.1 x 38.1 mm
19.1 x 5.1 mm
22 x 15 mm
22.9 x 12.7 mm
23 x 19.1 mm
24 x 27 mm
25.4 x 11.1 mm
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.8 mm
25.4 x 9.5 mm
31.8 x 6.4 mm
35.6 x 12.7 mm
38.1 x 10.2 mm
38.1 x 25.4 mm
44.5 x 12.7 mm
44.5 x 19.1 mm
48 x 31.8 mm
54 x 6.9 mm
6.4 x 25.4 mm
63.5 x 12.7 mm
63.5 x 25.4 mm
67.1 x 7 mm
9.5 x 9.5 mm
Quantity:
10000/Pk.
3000/Pk.
4000/Pk.
5000/Pk.
6000/Pk.
8000/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10000
Pack of 3000
Pack of 4000
Pack of 5000
Pack of 6000
Pack of 8000
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17809537
missing translation for 'mfr': GA International JTTA206C310WH
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll
Specifica
Adhesive Type Permanent
Color White
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 10000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Dimensions (LxW) 54 x 6.9 mm
Length (English) 0.27 in.
Length (Metric) 6.9 mm
Width (English) 2.13 in.
Width (Metric) 54 mm
Diameter (Metric) 76.2 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato