Learn More
Thermo Scientific™ White and Black 384-Well Immuno Plates
Beschreibung
Conduct quantitative and qualitative immunoassays with Thermo Scientific™ White and Black 384-Well Immuno Plates. Ideal for ELISA and binding assays, these plates are compatible with common instruments. They offer lot-to-lot reliability and well-to-well reproducibility for optimal results.
Features:
- Plate has SBS footprint, fits standard equipment and is available with flat-bottom wells
- Thermo Scientific MaxiSorp is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
- Plate is offered as black or white for optimal choice of application type
- Certified binding offers homogeneity/reproducibility.
White:
- Maximum reflection/minimum autofluorescence and autoluminescence
Black:
- Minimizes crosstalk, back-scattered light and background in fluorescence reading
Compatible with:
Lids for Thermo Scientific MicroWell plates, sealing tape and breathable membrane
Ordering information:
Availability may vary by country
Spezifikation
Spezifikation
| Binding Property | Hydrophilic |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Detection Method | Chemiluminescence |
| Array | 16 x 24 |
| Packaging | 30 Cases |
| Color | White |
| Product Type | Microplate |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.