Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ White Polypropylene Caps with PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liners
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescrizione
Excellent for environmental samples, pharmaceuticals and diagnostic reagents
- PTFE-faced foamed polyethylene liner offers chemical resistance against high purity chemicals, strong acids, and solvents
- Polyethylene foam provides compressibility and reliable sealing properties
- Suitable for environmental samples, pharmaceuticals, and diagnostic reagents
- Compatible with glass bottles and vials
- White polypropylene screw cap construction
- Available in multiple GPI cap finish sizes to fit a range of bottle and vial neck finishes
Specifica
Specifica
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 72 Cs. |
| Sterility | Non-sterile |
| Liner Material | PTFE/Polyethylene |
| Neck Finish | 53-400 |
| For Use With (Equipment) | Glass bottle or vial |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Disposable | Reusable |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?