Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liners
Product Code. 11784219 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner Material:
PTFE/Polyethylene
Polyethylene Foam
Material:
Polypropylene
Polypropylene, PTFE
No. per Case:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 144
Pack of 48
Pack of 72
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11784219
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 239229
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Excellent for environmental samples, pharmaceuticals and diagnostic reagents
  • PTFE faced foamed polyethylene liner offers chemical resistance
  • Polyethylene foam provides compressibility and sealing properties
  • Good for high purity chemicals, strong acids, and solvents
  • For usewith glass bottles or vials
  • Polypropylene
  • Screw cap
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color White
Material Polypropylene
No. per Case 144 Cs.
Liner Material PTFE/Polyethylene
Neck Finish 20-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Glass bottle or vial
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt