Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liners
Código de producto. 11724229 Tienda Wheaton Science Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Neck Finish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner Material:
PTFE/Polyethylene
Polyethylene Foam
Material:
Polypropylene
Polypropylene, PTFE
No. per Case:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 144
Pack of 48
Pack of 72
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11724229
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 239236
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Excellent for environmental samples, pharmaceuticals and diagnostic reagents
  • PTFE faced foamed polyethylene liner offers chemical resistance
  • Polyethylene foam provides compressibility and sealing properties
  • Good for high purity chemicals, strong acids, and solvents
  • For usewith glass bottles or vials
  • Polypropylene
  • Screw cap
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color White
Material Polypropylene
No. per Case 144 Cs.
Liner Material PTFE/Polyethylene
Neck Finish 33-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Glass bottle or vial
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado