Learn More
Beskrivelse
- Design eliminates the ball and socket joint connecting the scrubber and absorber components
- Assembled apparatus is freestanding and easy to use
- Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Applications:
For arsenic analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Scrubber/Absorber Tube |
| Material | Borosilicate Glass |
| For Use With (Application) | For arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate method |
| Quantity | 1/Cs. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?