Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Thread Headspace Closures
Artikelnummer. 15384695 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Septum:
PTFE/Silicone
Color (Seal):
White/Transparent Blue
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15384695
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W224218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Screw thread finish eliminates the need for crimping tools
  • For use with CTC Analytics Systems requiring magnetic closures
  • Also compatible with modern Agilent, Perkin Elmer and Tekmar autosamplers that do not require transports
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color (Seal) White/Transparent Blue
Material PTFE, Silicone
Septum PTFE/Silicone
Type Screw Cap