Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps For Wheaton Dropping Bottles - Green
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Neck Finish:
13-425
15-415
20-410
8-425
No. per Case:
100/Cs.
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 1000
Beskrivning
- Packaged in case of 100 or 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Green |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 100/Cs. |
| Neck Finish | 15-415 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Product Type | Polypropylene Cap |
| For Use With (Equipment) | Plastic dropping bottle |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering